Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
O0073-25G O0073-5G
TCIAO0073-25GEA 310 EUR
TCIAO0073-25G TCIAO0073-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (por GC)
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formula: C₈H₁₂O₅
MW: 188.18 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00059229
Núm. CAS: 108-56-5
EINECS: 203-594-1
Índice Merck: 14,03836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&vid=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %