Oxalato de dietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ester dietílico del ácido oxálico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 32.1 EUR
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Oxalato de dietilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Oxalato de dietilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Pto. Ebullición: 185.7
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1.0785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009119
Núm. CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03152
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C