Oxalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Oxalic acid dimethyl ester
159271000 159275000
ACRO159271000EA 41.8 EUR
ACRO159271000 ACRO159275000
Oxalato de dimetilo 99%
Oxalato de dimetilo
Formula: C₄H₆O₄
MW: 118.09 g/mol
Pto. Ebullición: 163
Pto. de fusión: 51…55 °C
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008442
Núm. CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
Índice Merck: 12,06181
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm