Oxalato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
344
EUR
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Oxalato de dimetilo ≥99%
Oxalato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Formula:
C₄H₆O₄ Pto. Ebullición: 162…163 °C Pto. de fusión: 50…54 °C Densidad: 1,148 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008442 Núm. CAS: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6106 |