Tributilo citrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de tributilo
421440010 421442500
ACRO421440010EA 216 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributilo citrato 99+%
Tributilo citrato
Formula: C₁₈H₃₂O₇
MW: 360.45 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.042 g/cm³
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027217
Núm. CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Índice Merck: 13,01563
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g