Tributilo citrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de tributilo
A10266.0B A10266.30
A10266.0BEA 137 EUR
A10266.0B A10266.30
Tributilo citrato ≥99%
Tributilo citrato
Purity: 99% CAS No.: 77-94-1 Molecular Formula: C18H32O7 Formula Weight: 360.45 Flash Point: 157°(315°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Weak Melting Point: -20° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 1806072 Merck Reference: 14,1564 MDL No.: MFCD00027217
Formula: C₁₈H₃₂O₇
Pto. Ebullición: 325 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,040
Pto. de inflamación: 157 °C (315 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027217
Núm. CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Índice Merck: 14,1564