Tributilo citrato zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Citrato de tributilo
MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 37.2 EUR
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributilo citrato zS, Sigma-Aldrich®
Tributilo citrato
Formula: C₁₈H₃₂O₇
MW: 360.45 g/mol
Pto. Ebullición: 390
Densidad: 0.9997 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027217
Núm. CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Índice Merck: 13,01563
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)