Trietilo citrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Citrato de trietilo
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 30.1 EUR
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Trietilo citrato 99%
Trietilo citrato
Formula: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Pto. Ebullición: 294 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1,136 g/cm³
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009201
Núm. CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA