Trietilo citrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Citrato de trietilo
L12639.30 L12639.14 L12639.0B
L12639.30EA 36 EUR
L12639.30 L12639.14 L12639.0B
Trietilo citrato ≥99%
Trietilo citrato
Purity: 99% CAS No.: 77-93-0 Molecular Formula: C12H20O7 Formula Weight: 276.29 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -55° Boiling Point: 126-127°/1mm Beilstein Reference: 1801199 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00009201
Formula: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Pto. Ebullición: 126…127 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,137
Pto. de inflamación: 176 °C (348 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009201
Núm. CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Índice Merck: 14,2326