Trietilo citrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Citrato de trietilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 26.3 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Trietilo citrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trietilo citrato
Formula: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276.29 g/mol
Pto. Ebullición: 294
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 150
Número MDL: MFCD00009201
Núm. CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)