Butirato de 1-naftilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Butirato de α-naftilo
334950010 334950050
ACRO334950010EA 41 EUR
ACRO334950010 ACRO334950050
Butirato de 1-naftilo 98%
Butirato de 1-naftilo
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 95,5 - 96.5 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003923
Núm. CAS: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %