Acetato de 1-naftilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetato de α-naftilo
A17482.18 A17482.30
A17482.18EA 60.7 EUR
A17482.18 A17482.30
Acetato de 1-naftilo ≥99%
Acetato de 1-naftilo
Purity: 99% CAS No.: 830-81-9 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Beilstein Reference: 2046403 MDL No.: MFCD00003922
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…46 °C
Densidad: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003922
Núm. CAS: 830-81-9
EINECS: 212-599-8