Acetato de 2-naftilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Acetato de β-naftilo
A18487.09
A18487.18
A18487.30
A18487.09EA
48.5
EUR
A18487.09
A18487.18
A18487.30
Acetato de 2-naftilo ≥99%
Acetato de 2-naftilo
Purity: 99%
CAS No.: 1523-11-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1868291
MDL No.: MFCD00004060
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol Pto. Ebullición: 310 Pto. de fusión: 68…70 °C Densidad: 1.1108 g/cm³ (70 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004060 Núm. CAS: 1523-11-1 EINECS: 216-194-7 |