Cloruro de octanoílo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129431000 129435000 129430025
ACRO129431000EA 44.6 EUR
ACRO129431000 ACRO129435000 ACRO129430025
Cloruro de octanoílo 99%
Cloruro de octanoílo
Formula: C₈H₁₅ClO
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000766
Núm. CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 %
Phosphorus (P) ≤150 ppm