Cloruro de octanoílo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03526.AE
L03526.AP
L03526.AEEA
27.3
EUR
L03526.AE
L03526.AP
Cloruro de octanoílo ≥99%
Cloruro de octanoílo
Purity: 99%
CAS No.: 111-64-8
Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl
Formula Weight: 162.66
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Melting Point: -63°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 635917
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000766
Formula:
C₈H₁₅ClO Pto. Ebullición: 195 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,942 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000766 Núm. CAS: 111-64-8 EINECS: 203-891-6 UN: 3265 ADR: 8,II |