Dicloruro de sebacoílo 92%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 212 EUR
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Dicloruro de sebacoílo 92%, grado técnico
Dicloruro de sebacoílo
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239,14 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (75 mmHg)
Pto. de fusión: –2,5 °C
Densidad: 1,121 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000770
Núm. CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %