Dicloruro de sebacoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sebacoyl chloride
A14226.14
A14226.22
A14226.36
A14226.14EA
41.9
EUR
A14226.14
A14226.22
A14226.36
Dicloruro de sebacoílo ≥97%
Dicloruro de sebacoílo
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 161 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1,121 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000770 Núm. CAS: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 2922 ADR: 8,II |