Dicloruro de sebacoílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sebacoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18899.0025
8.18899.0100
8.18899.0005
8.18899.0025EA
67.2
EUR
8.18899.0025
8.18899.0100
8.18899.0005
Dicloruro de sebacoílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de sebacoílo
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000770 Núm. CAS: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -5 °C |
Molar Mass | 239.14 g/mol |
Boiling Point | 161 °C (19 hPa) |
Flash Point | 113 °C |
Refractive Index | 1.4684 (18 °C, 589 nm) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Sebacoyl chloride |
Hill Formula | C10H16Cl2O2 |
Chemical Formula | ClOC(CH2)8COCl |