Ácido láurico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 42.7 EUR
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Ácido láurico 99%
Ácido láurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 225 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 44…46 °C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002736
Núm. CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Índice Merck: 13,05400
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %