Ácido láurico
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 46.2 EUR
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Ácido láurico
Ácido láurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…45 °C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002736
Núm. CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Índice Merck: 13,05400