Ácido Araquídico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 34.2 EUR
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Ácido Araquídico ≥98%
Ácido Araquídico
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 74…76 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002755
Núm. CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Índice Merck: 14,764