Ácido Araquídico
Proveedor: Cayman Chemical
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 55 EUR
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Ácido Araquídico
Ácido Araquídico
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75,5 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002755
Núm. CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Índice Merck: 12,00802