Ácido acético 99% ≥99%, NORMATOM® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
83876.270EA 210 EUR
83876.270 83876.330 83876.290
Ácido acético 99% ≥99%, NORMATOM® para análisis de trazas
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Hf (Hafnium)
Ti (Titanio) Max. 0,500 ppb