Ácido esteárico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ácido octadecanoico
10011298-500 10011298-1 10011298-5 10011298-10
CAYM10011298-500EA 17.6 EUR
CAYM10011298-500 CAYM10011298-1 CAYM10011298-5 CAYM10011298-10
Ácido esteárico
Ácido esteárico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM