Butirato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 31.1 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Butirato de sodio 98%
Butirato de sodio
Formula: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Pto. de fusión: 250…253 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002816
Núm. CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %