Butirato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
A11079.06
A11079.22
A11079.36
A11079.06EA
32.5
EUR
A11079.06
A11079.22
A11079.36
Butirato de sodio ≥98%
Butirato de sodio
Purity: 98+%
CAS No.: 156-54-7
Molecular Formula: C4H7NaO2
Formula Weight: 110.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase
Formula:
C₄H₇NaO₂ MW: 110,09 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,324 g/cm³ (30 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002816 Núm. CAS: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |