Butirato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 122 EUR
8.20236.0250 8.20236.1000
Butirato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butirato de sodio
Formula: C₄H₇NaO₂
Pto. de fusión: 244 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002816
Núm. CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol