Acetato de cesio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid cesium salt
191040250 191041000
ACRO191040250EA 77.6 EUR
ACRO191040250 ACRO191041000
Acetato de cesio 99%, puro
Acetato de cesio
Formula: H₃CCOOCs
Pto. de fusión: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013056
Núm. CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %