Acetato de cesio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43095.30
43095.18
43095.30EA
282
EUR
43095.30
43095.18
Acetato de cesio ≥99% (metals basis)
Acetato de cesio
Purity: 99%
CAS No.: 3396-11-0
Molecular Formula: CsOOCCH3
Formula Weight: 191.95
Physical Form: Crystalline Powder
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00013056
Formula:
H₃CCOOCs Pto. de fusión: 194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013056 Núm. CAS: 3396-11-0 EINECS: 222-248-0 |