Acetato de cesio ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetic acid cesium salt
44434.14 44434.22
44434.14EA 126 EUR
44434.14 44434.22
Acetato de cesio ≥99.998% (metals basis)
Acetato de cesio
Purity: 99.998% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Lump/Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formula: H₃CCOOCs
MW: 191.95 g/mol
Pto. de fusión: 194
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013056
Núm. CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0