Sodio acetato, anhidro 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
149610010 149610025 149610050
ACRO149610010EA 99.8 EUR
ACRO149610010 ACRO149610025 ACRO149610050
Sodio acetato, anhidro 99+%, extra puro
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm