Sodio acetato, anhidro 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetato de sodio
327290025 327292500
ACRO327290025EA 226 EUR
ACRO327290025 ACRO327292500
Sodio acetato, anhidro 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4
Pto. de fusión: 324 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C)
UV (0.1 M in water)
pH 7 to 9.2 (5 % in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)