Sodio acetato, anhidro 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetato de sodio
424255000 424250025
ACRO424255000EA 64.6 EUR
ACRO424255000 ACRO424250025
Sodio acetato, anhidro 99+% ACS
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (120°C)
pH 7.0 to 9.2 (5 % at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %