Sodio acetato, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Acetato de sodio
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
A13184.0BEA
47.5
EUR
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
Sodio acetato, anhidro 99%
Sodio acetato
Purity: 99%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: C2H3NaO2
Formula Weight: 82.03
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formula:
H₃CCOONa Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 324 °C Densidad: 1,528 Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012459 Núm. CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 IR: 01-2119485123-42 Índice Merck: 14,8571 |