Sodio acetato, anhydrous 99 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Acetato de sodio
0602-1KGEA 132 EUR
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Sodio acetato, anhydrous 99 ACS
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4
Pto. de fusión: 324
Densidad: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%