Sodio acetato
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Acetato de sodio
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 17.6 EUR
CAYM400037-100 CAYM400037-500
Sodio acetato
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4
Pto. de fusión: 324
Densidad: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711