Sodio acetato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 254 EUR
1.06264.0050 1.06264.0500
Sodio acetato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C