Sodio acetato, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Acetato de sodio
MQ300
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
1.06268.0250EA 50.3 EUR
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
Sodio acetato, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Pto. Ebullición: 881.4
Pto. de fusión: 324
Densidad: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
IR: 01-2119485123-42
Índice Merck: 12,08711
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C