Formiato de potasio 96% pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
418221000
418220050
418225000
ACRO418221000EA
30
EUR
ACRO418221000
ACRO418220050
ACRO418225000
Formiato de potasio 96% pract.
Formiato de potasio
Formula:
CHKO₂ Pto. de fusión: 165…168 °C Densidad: 1,99 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013100 Núm. CAS: 590-29-4 EINECS: 209-677-9 Índice Merck: 12,07795 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 168 °C |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % |