Formiato de potasio, (max. 2% H₂O) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potasio formiato
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
A14551.30EA
37.6
EUR
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
Formiato de potasio, (max. 2% H₂O) 99%
Formiato de potasio
Purity: 99%
CAS No.: 590-29-4
Molecular Formula: HCO2K
Formula Weight: 84.12
Melting Point: 165-168°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3623272
Merck Reference: 14,7633
MDL No.: MFCD00013100
Formula:
CHKO₂ MW: 84.12 g/mol Pto. de fusión: 165…168 °C Densidad: 1.91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013100 Núm. CAS: 590-29-4 EINECS: 209-677-9 Índice Merck: 14,7633 |