Sodio formiato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
148230010 148230051
ACRO148230010EA 53.4 EUR
ACRO148230010 ACRO148230051
Sodio formiato 99%
Formiato de sodio
Formula: HCO₂Na
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 258…261 °C
Densidad: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
IR: 01-2119486468-21
Índice Merck: 13,08694
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %