Sodio formiato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodio formiato
36424.36
36424.A3
36424.36EA
75.4
EUR
36424.36
36424.A3
Sodio formiato ≥99.0% ACS
Formiato de sodio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 141-53-7
Molecular Formula: HCO2Na
Formula Weight: 68.01
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Melting Point: 259-262°
Solubility: Soluble in water, glycerol. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 3595134
Merck Reference: 14,8621
MDL No.: MFCD00013101
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitant
Formula:
HCO₂Na Pto. de fusión: 259…262 °C Densidad: 1,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013101 Núm. CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 IR: 01-2119486468-21 Índice Merck: 14,8621 |