Sodio formiato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio formiato
A17813.0B A17813.0I A17813.30
A17813.0BEA 38.4 EUR
A17813.0B A17813.0I A17813.30
Sodio formiato ≥98%
Formiato de sodio
Purity: 98% CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Melting Point: 259-262° Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Formula: HCO₂Na
Pto. de fusión: 259…262 °C
Densidad: 1,92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
IR: 01-2119486468-21
Índice Merck: 14,8621