Sodio formiato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio formiato
MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 102 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Sodio formiato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Formiato de sodio
Formula: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Pto. de fusión: 257.31
Densidad: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
IR: 01-2119486468-21
Índice Merck: 13,08694
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)