Litio estearato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Estearato de litio
413340250
413341000
ACRO413340250EA
28.8
EUR
ACRO413340250
ACRO413341000
Litio estearato 95%
Litio estearato
Formula:
C₁₈H₃₅LiO₂ MW: 290,42 g/mol Pto. de fusión: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042032 Núm. CAS: 4485-12-5 EINECS: 224-772-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥94 % |
GC | ≥97.5 % |