Litio estearato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Estearato de litio
39335.30
39335.A1
39335.30EA
63.7
EUR
39335.30
39335.A1
Litio estearato
Litio estearato
CAS No.: 4485-12-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li
Formula Weight: 290.41
Physical Form: Powder
Melting Point: 220°
MDL No.: MFCD00042032
Formula:
C₁₈H₃₅LiO₂ MW: 290.42 g/mol Pto. de fusión: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042032 Núm. CAS: 4485-12-5 EINECS: 224-772-5 |