Sodio estearato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Estearato de sodio
39648.A1 39648.A7 39648.30
39648.A1EA 96.2 EUR
39648.A1 39648.A7 39648.30
Sodio estearato
Sodio estearato
CAS No.: 822-16-2 Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3 Formula Weight: 306.46 Physical Form: Powder Odour: Weak Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature MDL No.: MFCD00036404
Formula: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Pto. de fusión: 288
Densidad: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036404
Núm. CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Índice Merck: 14,8678