Octanoato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
334601000 334605000 334600025
ACRO334601000EA 63.5 EUR
ACRO334601000 ACRO334605000 ACRO334600025
Octanoato de sodio 98%
Octanoato de sodio
Formula: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Pto. de fusión: >225 °C
Densidad: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058511
Núm. CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)