Octanoato de sodio 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 59.6 EUR
A13451.22 A13451.36
Octanoato de sodio 96%
Octanoato de sodio
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Formula: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058511
Núm. CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5