Octanoato de sodio, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
8.17081.9025EA 0 EUR
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
Octanoato de sodio, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Octanoato de sodio
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Pto. de fusión: 225…355 °C
Densidad: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058511
Núm. CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5